B9750
Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride
98%
Sinónimos:
4,4′-Carbonyldiphthalic anhydride
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 0 °C)
Ensayo
98%
Formulario
powder
temp. de autoignición
975 °F
lim. expl.
16 %
mp
218-222 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)C(=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
Clave InChI
VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)