Documentos clave
8.07028
Sigma-Aldrich
Phenyl isothiocyanate
for synthesis
Sinónimos:
Phenyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NS
Número de CAS:
Peso molecular:
135.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
Número índice de la CE:
203-138-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
temperatura de transición
flash point 87 °C
densidad
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup