E33904
Ethyl isothiocyanate
97%
Sinónimos:
Ethyl mustard oil
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
densidad
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN=C=S
InChI
1S/C3H5NS/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
Clave InChI
HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?