Documentos clave
8.06766
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
4-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
4-(NO2)C6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
209-084-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
potencia
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
101-104 °C
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
Clave InChI
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable