Documentos clave
8.05851
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
Sinónimos:
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol, N-Methyldiethanolamine, N-Methyl-2,2-iminobis(ethanol)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3N(CH2CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
119.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-312-7
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.026 hPa ( 40 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
265 °C
potencia
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.9-8.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
temperatura de transición
flash point 137 °C
densidad
1.04 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CCO)(CCO)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - closed cup