Documentos clave
8.04166
Sigma-Aldrich
2-Bromophenol
for synthesis
Sinónimos:
2-Bromophenol, 2-Bromo-1-hydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
202-432-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
195 °C
mp
5 °C
temperatura de transición
flash point 108 °C
densidad
1.63 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Brc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Clave InChI
VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup