Documentos clave
8.00302
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid
for synthesis
Sinónimos:
4-Aminobutyric acid, GABA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
103.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-258-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
form
crystals
mp
200-202 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]CCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c