Key Documents
8.00004
Sigma-Aldrich
Acetaldehído
for synthesis
Sinónimos:
Acetaldehído, Etanal, Aldehído acético, etil aldehído
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4O
Número de CAS:
Peso molecular:
44.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
200-836-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1006 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
140 °C
expl. lim.
4-57 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
El acetaldehído es un compuesto orgánico y uno de los aldehídos significativos. El acetaldehído se emplea para producir anhídrido acético, ácido acético, acetato de celulosa, derivados de piridina, pentaeritritol, ácido peracético y ácido tereftálico. Además, se utiliza como disolvente.
Application
El acetaldehído se utiliza como materia prima para la síntesis de acetal(1,1-dimetoxietano) utilizando el catalizador de fibras Smopex 101.
Analysis Note
Valoración (GC, % de área): ≥ 99,0 % (a/a)
Densidad (d 5°C; 20°C): 0,798 – 0,801
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-38.0 °F - closed cup
flash_point_c
-38.89 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Acetaldehyde
Hagemeyer, HJ
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2014)
Acetaldehyde dimethylacetal synthesis with Smopex 101 fibres as catalyst/adsorbent
Gandi GK, et al.
Chemical Engineering Science, 62(4), 907-918 (2007)