Documentos clave
679102
Millipore
Vitamin D3, 25-Hydroxy-
Metabolite of vitamin D3 via a single cytochrome P450-mediated hydroxylation.
Sinónimos:
Vitamin D3, 25-Hydroxy-, 25-OH-D₃
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O2
Número de CAS:
Peso molecular:
400.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (LC/MS)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1CCC(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(O)(C)C)C)(CCC/2)C)\C1
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
Clave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Descripción general
Metabolite of vitamin D3 via a single cytochrome P450-mediated hydroxylation. Further metabolized to 1α, 25-dihydroxy vitamin D by a second cytochrome P450-mediated hydroxylation. A major circulating metabolite of vitamin D3.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Otras notas
DeLuca, H.F., and Schnoes, H.K. 1983. Annu. Rev. Biochem.52, 411.
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1