565784-M
γ-Secretase Inhibitor IX
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
InSolution γ-Secretase Inhibitor IX, N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, DAPT
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
γ-Secretase Inhibitor IX, InSolution, ≥95%, 25 mM, g-secretase Inhibitor IX
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
clear colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Aβtotal
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Dovey, H.F., et al. 2001. J. Neurochem.76, 173.
Vandermeeren, M., et al. 2001. Neurosci. Lett.315, 145.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)