550795
8-Hydroxyquinoline copper(II) salt
98%
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cu++].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
InChI key
YXLXNENXOJSQEI-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?