539211
Protein Methyltransferase Inhibitor, AMI-5
The Protein Methyltransferase Inhibitor, AMI-5, also referenced under CAS 17372-87-1, controls the biological activity of Protein Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
Protein Methyltransferase Inhibitor, AMI-5, Disodium-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate, trihydrate, A(K)MI-5, PRMT Inhibitor III
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90%
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
red-brown
solubilidad
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Brc1c2[o][c]3[c](c(c2cc([c]1=O)Br)c4c(cccc4)C(=O)[O-])=CC(=C(C=3Br)[O-])Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup