Key Documents
48-621MAG
Millipore
Panel de microesferas magnéticas para daño del ADN/genotoxicidad MILLIPLEX®, análisis múltiple de comunicación celular
Sinónimos:
Cell Signaling DNA Damage Kit, DNA Damage Bead Panel, Genotoxicity Magnetic Beads
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.47
species reactivity
mouse, human, rat
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
General description
El kit de microesferas magnéticas de daño en el ADN/genotoxicidad MILLIPLEX® MAP 7-plex (Nº de ref. 48-621MAG) es un kit premezclado que se utiliza para la cuantificación simultánea de los 7 analitos siguientes en lisados celulares:• ATR (total)• Chk1 (Ser345)• Chk2 (Thr68)• H2A.X (Ser139)• MDM2 (total)• p21 (total)• p53 (Ser15)
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Application
Los ensayos múltiples intracelulares basados en microesferas que utilizan la tecnología Luminex permiten la cuantificación relativa simultánea de la fosforilación múltiple y las proteínas de la vía total en muestras de lisado de tejido y celular. Compare los resultados de la multiplexación con los de la transferencia Western.Se recomienda incubación durante la noche (4°C) para obtener los mejores resultados.Este ensayo requiere 25 μl de lisado celular diluido por pocillo.Este kit debe procesarse utilizando el tampón de ensayo 1 (suministrado).El intervalo de concentración proteica de trabajo sugerido para el ensayo es de 1 a 25 μg de proteína total/pocillo (de 25 μl/pocillo a 40 - 1 000 μg/ml).Analitos disponibles:ATR (Total);Chk1 (Ser345);Chk2 (Thr68);H2A.X (Ser139);MDM2 (total);p21 (Total);p53 (Ser15)
Storage and Stability
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
Ver todo