Documentos clave
344206-M
Millipore
Formamida
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Sinónimos:
Amida fórmica, Amidas C1
About This Item
Fórmula lineal:
HCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
45.04
Beilstein:
505995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.28
grado:
Molecular Biology
técnicas:
hybridization: suitable
bp:
210 °C (lit.)
presión de vapor:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
grado
Molecular Biology
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.55 (vs air)
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
descripción
Merck USA index - 14, 4237
Formulario
liquid
temp. de autoignición
932 °F
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
técnicas
hybridization: suitable
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
solubilidad
water: 20 mg/mL (~0.5 M)
densidad
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
actividad extraña
DNases, proteases, RNases, none detected
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Useful as an ionizing solvent. Absorbance (0.5 M): ≤0.08 at 260 nm; ≤0.03 at 280 nm. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques. Supplied as deionized.
Aplicación
La formamida desestabiliza los dúplex de ácidos nucleicos y puede utilizarse, normalmente, a una concentración del 50 % en protocolos de hibridación que requieran temperaturas de hibridación mas bajas.
Advertencia
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C