Documentos clave
1.09684
Supelco
Formamida
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Amida del ácido fórmico, metano amida, Amida fórmica, Amidas C1
About This Item
Fórmula lineal:
HCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
45.04
Beilstein:
505995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
200-842-0
NACRES:
NB.21
Ensayo:
≥99.2% (N)
bp:
210 °C (lit.)
presión de vapor:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
densidad de vapor
1.55 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.2% (N)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
932 °F
potencia
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.7-19.0 % (v/v)
impurezas
≤0.005% Sulfated ash (600 °C)
≤0.02% Formic acid
≤0.1% Ammonium Formate
≤0.1% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm Cd (Cadmium)
≤1 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Cu (Copper)
color
clear
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 175 °C
densidad
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤1  ppm
Pb: ≤1  ppm
Zn: ≤1  ppm
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Los disolventes de calidad EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Aplicación
La formamida desestabiliza los dúplex de ácidos nucleicos y puede utilizarse, normalmente, a una concentración del 50 % en protocolos de hibridación que requieran temperaturas de hibridación mas bajas.
Ligadura / enlace
Discover EMSURE - to be more than sure!
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C