287815
3,4-Dichloroisocoumarin
Sinónimos:
3,4-Dichloroisocoumarin
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (elemental analysis)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized solid
potencia
5-100 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white
solubilidad
DMF: 10 mM
DMSO: 10 mM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1[o][c](c2c(c1Cl)cccc2)=O
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
Clave InChI
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
serine proteases
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell Biol. 71, 488.
Odake, S., et al. 1991. Biochemistry 30, 2217.
Harper, J.W., et al. 1985. Biochemistry24, 1831.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable