239779
CHES
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 8.6-10.0
Sinónimos:
CHES, ULTROL® Grade, 2-(N-Cyclohexylamino)ethanesulfonic Acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 1 M
trazas de catión
heavy metals: ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S.Na/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
TXWKJOVDGFRVOG-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Advertencia
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable