Documentos clave
228250
Sigma-Aldrich
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp.
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp. CAS 9028-76-6, is a native cholesterol oxidase that catalyzes the oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide.
Sinónimos:
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp., Cholesterol:oxygen oxidoreductase
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized solid
actividad específica
≥3 units/mg solid
≥40 U/mg
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
yellow
solubilidad
water: 20 mg/mL
actividad extraña
Catalase ≤1%
glucose oxidase and uricase ≤0.01%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Native cholesterol oxidase from Streptomyces species. Catalyzes oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide (isoelectric points: 6.1 and 7.3). Suitable for determination of total cholesterol when coupled with cholinesterase and peroxidase. Has an optimal pH of 6.0-8.0.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol of cholesterol per min at 25°C, pH 7.0.
Otras notas
Gadda, G., et al. 1997. Eur. J. Biochem. 250, 369.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable