Documentos clave
1.94609
Supelco
2-Methoxyethanol
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
2-Methoxyethanol, Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.09
Beilstein:
1731074
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
grado
ACS reagent
densidad de vapor
2.62 (vs air)
presión de vapor
6.17 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
548 °F
lim. expl.
24.5 %
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Immune system, thymus
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup