Documentos clave
1.15118
Millipore
2-Methoxyethanol
for amino acid analysis
Sinónimos:
2-Methoxyethanol, Methyl glycol, Ethylene glycol monomethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.09
Beilstein:
1731074
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
203-713-7
NACRES:
NA.05
bp:
124-125 °C (lit.)
densidad de vapor
2.62 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
6.17 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
548 °F
lim. expl.
24.5 %
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Viscosidad cinemática
1.6 cSt(20 °C)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 37 °C
densidad
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for amino acid analysis
Aplicación
Ethylene glycol monomethyl ether for amino acid analysis. CAS 109-86-4, EC Number 203-713-7, chemical formula CH₃OCH₂CH₂OH.
Especificaciones
Saturation Concentration in Air: 33 g/m3 (20 °C)
Nota de análisis
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsFree acid (as CH₃COOH)≤ 0.005 %Peroxide (as H₂O₂)≤ 0.001 %Evaporation residue≤ 0.003 %Water≤ 0.1 %Suitability for amino acid analysisconformsThe product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Immune system, thymus
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup