Documentos clave
1.94520
Supelco
Éter de petróleo (bencina)
parameter 40-60 °C, EMPLURA®
Sinónimos:
Petroleum ether
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Línea del producto
EMPLURA®
Parámetros
40-60 °C
temp. de almacenamiento
20-25°C
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-5.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -21 °C