1.93801
Zinc oxide
EMPLURA®
Sinónimos:
Zinc oxide
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
EMPLURA®
Nivel de calidad
Ensayo
98.5%
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
EMPLURA®
mp
>1,000 °C ((> 1,832 °F) at ca. 1,013.25 hPa)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Clave InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable