GF04826033
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
ZN526010
About This Item
Productos recomendados
assay
99.999%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 048-260-33
weight
200 g
max. part. size
45 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)