Documentos clave
1.93603
Supelco
Mercury(II) chloride
EMPLURA®
Sinónimos:
Mercury(II) chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Hg
Número de CAS:
Peso molecular:
271.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
laboratory grade
presión de vapor
1.7 hPa ( at 236 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
99%
Formulario
crystalline powder
impurezas
0.05%
mp
277 °C (531 °F)
densidad
5.440 g/cm3
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Envase
1.93603.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93603.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.