Documentos clave
1.93500
Supelco
Hidróxido de amonio solution
EMPLURA®
Sinónimos:
Agua amoniacal, Amoníaco acuoso
About This Item
Fórmula lineal:
NH4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein:
3587154
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
laboratory grade
presión de vapor
483 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
liquid
lim. expl.
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
bp
37.7 °C/1,013 hPa
mp
-57.5 °C (-71.5 °F)
solubilidad
water: soluble
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93500.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93500.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93500.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
1.93500.9121: 105 L, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.