1.93100
Hidróxido de amonio solution
for analysis EMPARTA®
Sinónimos:
Agua amoniacal, Amoníaco acuoso
About This Item
Productos recomendados
grado
laboratory grade
presión de vapor
483 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPARTA®
Formulario
liquid
lim. expl.
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
bp
37.7 °C (at 1,013 hPa)
mp
′ -57.5 °C (-71.5°F)
solubilidad
water: soluble
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.