Documentos clave
1.93407
Supelco
Peróxido de hidrógeno solution
EMPLURA®
Sinónimos:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
UNSPSC Code:
12352304
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
product line
EMPLURA®
storage temp.
20-25°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
1.93407.0521: 500ML, Minimum order quantity: 12
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.