1.93270
Sodium fluoride
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Sodium fluoride
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
presión de vapor
1.4 mmHg ( 0 °C)
mp
993 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.