1.93210
Potassium permanganate
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
Productos recomendados
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable