Documentos clave
1.93006
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Nitric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ácido nítrico, for analysis EMPARTA® ACS
grado
ACS reagent
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPARTA®
bp
120.5 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1.93006.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93006.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93006.5021: 5 L, Minimum order quantity: 2
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.