Key Documents
1.88051
Supelco
Water Standard
0.1%, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
Sinónimos:
Patrón de agua al 0,1% para la valoración volumétrica de Karl Fischer
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.24
product name
Patrón de agua al 0,1 %, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
grade
certified reference material
Quality Level
agency
ISO 17025, 17034
product line
Aquastar®
form
liquid
autoignition temp.
287 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v) Information refers to the main component.)
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
119 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
El patrón de agua al 0,1 % se prepara gravimétricamente a partir de agua y reactivos de gran pureza. Su caracterización se realiza en un laboratorio de control de calidad (QC) acreditado según las DIN EN ISO/IEC 17025. El contenido de agua del patrón se mide mediante valoración columbimétrica directa de Karl Fischer, de acuerdo con la ISO 760.
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los vigentes certificados de acreditación.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, incluidas la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
Se utiliza como material de referencia certificado (CRM) para comprobar la precisión de los valoradores culombimétricos de Karl Fischer de acuerdo con la ISO 9001, capítulo 7.1.5, “Recursos de supervisión y medición”. También puede utilizarse para comprobar la exactitud de los resultados medidos de acuerdo con el capítulo 2.5.32 de la Farmacopea europea (Ph.Eur.), “Microdeterminación del agua”. Aunque es preferible su utilización en el método culombimétrico, puede emplearse para verificar el bajo contenido de agua mediante un método volumétrico.
Features and Benefits
  • Envasados en cómodas ampollas de vidrio de 8 ml en cajas de 10 ampollas de un solo uso
  • Se suministra con un certificado de análisis (CoA) específico de lote que contiene datos sobre el contenido exacto de agua medida, la incertidumbre, el método de análisis, el lote NIST y la vida útil mínima
  • Medidos y cualificados en un laboratorio acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
  • Compatible directamente con las unidades del SI (kg) y verificado mediante SRM 2890 del NIST
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Valoración (H₂O ): 0,970 - 1,030 mg/g
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
reagent
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
88.7 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
flash_point_c
31.5 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Visite la Librería de documentos
Artículos
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Ver todo
Protocolos
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.