Key Documents
1.88002
Supelco
CombiTitrant 2
Sinónimos:
carl fischer
About This Item
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
product line
Aquastar®
Quality Level
form
liquid
shelf life
36 mo. (from manufacture date)
reaction suitability
reaction type: volumetric
concentration
2 mg/mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
color
red-brown
format
single component solution
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Application
AQUASTAR®
El 1.88002.1038 viene envasado en botella de vidrio recubierta de polietileno 38/430
El 1.88002.1045 viene envasado en botella de vidrio recubierta de polietileno GL45
1.88002.2538 viene envasado en botella de vidrio recubierta de polietileno 38/430
1.88002.2545 viene envasado en botella de vidrio recubierta de polietileno GL45
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Fecha de caducidadCaduca a los 36 meses de su fabricaciónColorRojo-marrónDensidad a 20°C1,090-1,110 g/cm3FormaLíquidoValoración (mg de agua por ml)2,0 minutos
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Ver todo