Key Documents
17-344
Sigma-Aldrich
Kit de ensayo de fosforilación H2A.X (citometría de flujo)
The H2A.X Phosphorylation Assay Kit (Flow cytometry) is a cell based assay formatted for flow cytometric detection of levels of phosphorylated Histone H2A.X.
Sinónimos:
Assay for H2A.X, Flow Cytometry Assay Kit, H2A.X Phosphorylation Kit
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
Categorías relacionadas
General description
La fosforilación de la variante de histonas H2A.X es una respuesta rápida y sensible a las roturas del ADN bicatenario. El kit de ensayo de fosforilación de la H2A.X (citometría de flujo) es un ensayo celular formateado para la detección por citometría de flujo de los niveles de la histona H2A.X fosforilada.
El kit de ensayo de fosforilación de H2A.X (citometría de flujo) es un ensayo celular formateado para la detección por citometría de flujo de los niveles de la histona H2A.X fosforilada. Las células se cultivan en microplacas, se tratan con agentes que inducen daño al ADN o apoptosis, lo que estimula la fosforilación de la H2A.X. A continuación, las células se fijan y se permeabilizan en preparación para la tinción y la detección. La histona H2A.X fosforilada en la serina 139 se detecta mediante la adición del conjugado anti-fosfo-histona H2A.X-FITC. Luego, se exploran las células en un citómetro de flujo para cuantificar el número de células que presentan tinción positiva para la histona H2A.X fosforilada.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Packaging
100 ensayos
Components
Anti-fosfo H2A.X, conjugado con FITC
IgG de ratón normal, conjugado con FITC (Nº de ref. 12-487)
Disolución de fijación X16
Disolución de permeabilización X10
Disolución de lavado X10
Quality
fosforilación de la histona H2A.X.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
Visite la Librería de documentos
Amy D Guertin et al.
Cancer cell international, 12(1), 45-45 (2012-11-15)
Inhibition of kinases involved in the DNA damage response sensitizes cells to genotoxic agents by abrogating checkpoint-induced cell cycle arrest. CHK1 and WEE1 act in a pathway upstream of CDK1 to inhibit cell cycle progression in response to damaged DNA.
Meghan B Azad et al.
Autophagy, 4(2), 195-204 (2007-12-07)
Hypoxia (lack of oxygen) is a physiological stress often associated with solid tumors. Hypoxia correlates with poor prognosis since hypoxic regions within tumors are considered apoptosisresistant. Autophagy (cellular "self digestion") has been associated with hypoxia during cardiac ischemia and metabolic
J Mendoza et al.
British journal of cancer, 109(1), 68-75 (2013-06-29)
Cisplatin cures over 80% of testicular germ cell tumours (TGCTs), and nucleotide-excision repair (NER) modifies the sensitivity to cisplatin. We explored the association between NER proteins and their polymorphisms with cisplatin sensitivity (CPS) and overall survival (OS) of patients with
Birandra K Sinha et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1862(12), 2806-2814 (2018-09-27)
Development of resistance to chemotherapy drugs is a significant problem in treating human malignancies in the clinic. Overexpression of drug efflux proteins, including P-170 glycoprotein (P-gp), an ATP-dependent efflux protein, is one of the main mechanisms responsible for multi-drug resistance
Yu Wang et al.
Mutation research, 734(1-2), 20-29 (2012-05-09)
Berberine has been shown to possess anti-tumor activity against a wide spectrum of cancer cells. It inhibits cancer cell proliferation by inducing cell cycle arrest, at G1 and/or G2/M, and apoptosis. While it has been documented that berberine induces G1