Merck
1.37097
SAFC
Poloxamer 188 EMPROVE® EXPERT optimizado para cultivo celular
(stabilized with 70 ppm BHT)
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Polyethylene glycol, propoxylated
About This Item
Fórmula lineal:
(C3H6O · C2H4O)x
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
51171641
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
pH
5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
52 °C
transition temp
flash point 260 °C
solubility
>100 g/L
density
1.06 g/cm3 at 70 °C
bulk density
1050 kg/m3
storage temp.
2-25°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad para el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con los requisitos MQ-500 definidos por el programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.