59920C
Antiespumante EX-CELL®
gamma irradiated
Fabricación farmacéutica
Quality Level
sterility
γ-irradiated
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
suitability
suitable for manufacturing use
shipped in
ambient
Application
La ANTIESPUMA EX-CELL® es una emulsión no iónica de calidad USP (simeticona) diseñada para su uso en las industrias farmacéutica, veterinaria y biológica para contribuir a controlar la formación de espuma normalmente asociada con el uso del medio de cultivo en biorreactores.
A través de la optimización de la formulación, la utilización de una valoración cuantitativa y un conocimiento de la unión inespecífica de la simeticona, SAFC puede comunicar la concentración real de la simeticona en el material acabado irradiado con radiación gamma. Como consecuencia de este desarrollo, SAFC ofrece una formulación optimizada que asegura un producto constante.
Este producto es de origen no animal, formulado a partir de emulsión de simeticona al 30 % procedente de DOW CORNING Q7-2587
A través de la optimización de la formulación, la utilización de una valoración cuantitativa y un conocimiento de la unión inespecífica de la simeticona, SAFC puede comunicar la concentración real de la simeticona en el material acabado irradiado con radiación gamma. Como consecuencia de este desarrollo, SAFC ofrece una formulación optimizada que asegura un producto constante.
Este producto es de origen no animal, formulado a partir de emulsión de simeticona al 30 % procedente de DOW CORNING Q7-2587
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
High-density mammalian cell cultures in stirred-tank bioreactor without external pH control.
Journal of Biotechnology, 231, 149-149 (2016)
A practical approach in bioreactor scale-up and process transfer using a combination of constant P/V and vvm as the criterion.
Biotechnology Progress, doi: 10-doi: 10 (2017)
Bioreactor productivity and media cost comparison for different intensified cell culture processes.
Biotechnology Progress, doi: 10-doi: 10 (2016)
Biotechnology progress, 35(6), e2894-e2894 (2019-08-20)
Real-time monitoring of cell cultures in bioreactors can enable expedited responses necessary to correct potential batch failure perturbations which may normally go undiscovered until the completion of the batch and result in failure. Currently, analytical technologies are dedicated to real-time