Merck
1.37044
SAFC
Ethanolamine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
61.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
205-483-3
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Ensayo
98.0-100.5% (acidimetric)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
410 °C
lim. expl.
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
temperatura de transición
flash point 92.5 °C
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Ethanolamine, a primary amine, is typically used as a buffering agent in small molecule liquid formulations. It may also be used in large molecule downstream purification as a chromatography buffer component.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanolamine Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.