1.16493
Urease
(from jack beans) solution in 50% glycerol, 1000 U/ml for biochemistry EC 3.5.1.5
Sinónimos:
Urease enzyme
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
densidad
1.10-1.30 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Spec. activity (Urea; pH 8.0; 25 °C): about 500
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Los clientes también vieron
Artículos
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Urea en el agua y las aguas residuales, determinación enzimática - Determinación fotométrica utilizando el método de azul de indofenol después de la escisión de la urea