1.15943
Methylene blue (C.I.52015)
for microscopy Certistain®
Sinónimos:
Methylene Blue trihydrate, Methylthioninium chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazinium chloride, Tetramethylthionine chloride
Formulario
solid
potencia
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
composición
Dye, ≥82% spectrophotometric assay
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
50 g/L
densidad
1.757 g/cm3 at 22 °C
densidad aparente
400‑600 kg/m3
εmax
2250-2750 at 660-665 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Nota de análisis
Identity
- Chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 660 - 665 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2250 - 2750
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): 10 - 15 %
Suitability for microscopy: passes test
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable