Documentos clave
1.14549
Supelco
Iron Test, photometric
photometric, 0.05-4.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Iron Cell Test, photometric, 0.05-4.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
uso
sufficient for 25 tests
analitos específicos
iron
intervalo de medida
0.05-4.00 mg/L (Fe)
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detección
photometric (Triazine)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Method: photometric 0.05 - 4.00 mg/l Fe Spectroquant®
This Spectroquant® Iron test allows the accurate quantification of iron ions in various waters. All iron ions are reduced to iron(II) ions by ascorbic acid.
In a thioglycolate-buffered medium these react with a triazine derivative to form a red-violet complex that is determined photometrically. MQuant® test strips can be used for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the iron concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as the Spectroquant® test.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Información legal
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
El ensayo de hierro permite cuantificar los iones de hierro en varios tipos de agua. Los iones de hierro se reducen a iones de hierro (II) que reaccionan con un derivado de la triazina para formar un complejo rojo-violeta que se mide mediante fotometría.
El ensayo de hierro permite cuantificar los iones de hierro en varios tipos de agua. Los iones de hierro se reducen a iones de hierro (II) que reaccionan con un derivado de la triazina para formar un complejo rojo-violeta que se mide mediante fotometría.
El ensayo de hierro permite cuantificar los iones de hierro en varios tipos de agua. Los iones de hierro se reducen a iones de hierro (II) que reaccionan con un derivado de la triazina para formar un complejo rojo-violeta que se mide mediante fotometría.