Key Documents
1.13895
Supelco
Placas de PLC, gel de sílice 60 F₂₅₄, 1 mm
pkg of 15 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinónimos:
Placas F₂₅₄ de gel de sílice PLC
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 15 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
1 mm
plate L × W
20 cm × 20 cm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
15 placas de vidrio de 20 x 20 cm
Las placas de PLC permiten a los usuarios separar muestras de tamaño muy variable, – desde gramos hasta miligramos. Disponibles con indicador de fluorescencia o sin él, las placas de PLC tienen un grosor de 1 mm. También se utiliza nuestra misma tecnología probada de aglutinante de sílice que en las placas de TLC analítica. Para aislar la sustancia por extracción, basta con que los usuarios raspen el punto de la capa.
Linkage
Sustituye a: 13895-7; 13895
Analysis Note
Grosor de la capa: 800 - 1200 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 250 µm
Pruebas cromatográficas:
prueba de color
Valores del hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
20 - 30
- Ceres negro G, prueba del color, lipófilo: 40 - 50
- Ceres violeta brn, prueba del color, lipófilo 60 - 70
Valor típico determinado en una placa acondicionada
Eluente: tolueno (humedad rel. del 45 %)
Visite la Librería de documentos
Artículos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.