Documentos clave
Z740218
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Sinónimos:
Preparative Thin-Layer Chromatography Glass Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator
envase
pkg of 20 ea
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore® 1.05744.0001
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
capa grosor
500 μm
tamaño de poro
60 Å
Información legal
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)