Key Documents
1.13724
Supelco
Placas para HPTLC, gel de sílice 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Sinónimos:
Placas de TLC de alto rendimiento de fase inversa
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 placas de vidrio de 10 x 10 cm
Las placas modificadas para fase inversa (RP) sirven para dos propósitos: actúan como un método piloto para la HPLC y permiten elegir varios sistemas de disolvente para separaciones especiales. Nuestras capas de sílice modificadas para RP son idóneas para muchas separaciones que la sílice no modificada no puede superar. En estas capas se utilizan sistemas de disolventes acuosos para separar sustancias extremadamente apolares y analizar sustancias polares concretas que pueden adaptarse a la cromatografía de par iónico. Y todavía mejor, las capas de sílice modificada para RP dependen menos de la humedad atmosférica. A diferencia de la sílice no modificada, las fases RP no exhiben actividad catalítica. Esto hace de ellas las placas de elección para sustancias inestables que tienden a experimentar degradación oxidativa.
Application
Placas para HPTLC de vidrio con gel de sílice 60 RP-18 F₂₅₄. Placas de gel de sílice, tamaño 10 x 10 cm, 25 láminas.
Linkage
Sustituye a: 13724-5; 13724
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 5 - 7 µm
Grosor de capa: 150 - 200 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 35 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba del colesterol
valores del hRf
- colesterol, prueba del colesterol:
11- 23
B) Prueba de esteroides
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 20 - 40
- Reichstein S, prueba de esteroides: 50- 70
- hidrocortisona, prueba de esteroides: 65 - 85
Valor típico determinado en una placa activada (120°C, 5 min)
Eluyente a) acetona/ agua (95/5 v/v)
Eluyente b) acetona/ agua (70/30 v/v)