377635
Octadecyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 20-22% loading
Sinónimos:
C18 silica gel
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
20-22% loading
superficie
~550 m2/g
Matriz
irregular silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 phase
tamaño de partícula
200-400 mesh
tamaño de poro
60 Å pore size
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)