Key Documents
1.10079
Supelco
Chloride Test Strips, colorimetric
500-3000 mg/L (Cl⁻), MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de cloruros
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de cloruros, colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
chloride
measuring range
500-3000 mg/L (Cl-)
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Método: colorimétrico , con tiras reactivas 500 - 1000 - 1500 - 2000 - ≥ 3000 mg/l (Cl-), MQuant®
Las tiras reactivas de cloruros MQuant® son adecuadas para medir los iones cloruro en todas las aguas naturales. Su concentración depende de factores geológicos y de la situación local general. Los iones cloruro reaccionan con los iones de plata, cambiando de color el cromato de plata a rojo-marrón. La concentración de cloruros se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con las filas de la escala de color. Especialmente antes de realizar un ensayo de DQO (demanda química de oxígeno), se recomienda medir el nivel de cloruros de la muestra, ya que se trata de una interferencia importante. El análisis previo de las muestras con tiras reactivas de cloruro MQuant® permite elegir el factor de dilución y el intervalo de medición correctos para los análisis de DQO, lo que ahorra tiempo y recursos.
Linkage
Sustituye a: 10079-1; 10079
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3