Merck
1.05701
SAFC
Monoclorhidrato de L-lisina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Monoclorhidrato de L-lisina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número índice de la CE:
211-519-9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
descripción
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Ensayo
98.5-101.0% (alkalimetric)
Formulario
solid
potencia
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
262 °C
solubilidad
420 g/L
densidad
1.28 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
360 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Clave InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Descripción general
Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad para el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con los requisitos MQ-500 definidos por el programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Nota de análisis
Valoración (valoración con ácido perclórico, calculado como sustancia seca): 98,5 - 101,0 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Identidad (cloruros): pasa la prueba
Aspecto: polvo fino de blanco a casi blanco
Aspecto de la disolución (100 g/l, CO-sin₂-sin agua): transparente y de color no más intenso que la disolución de referencia B₇ o GY₇
Rotación específica (α 20/D, 80 g/l, ácido clorhídrico 250 g/l, calculada como sustancia seca): De +21,0 a +22,5
Rotación específica (α 25/D, 80 g/l, ácido clorhídrico 6 mol/l, calculado como sustancia seca): De +20,4 a +21,4
Cloruros (Cl) (argentométrica): 19,0 - 19,6 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 300 ppm
Metales pesados (como Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Hierro): ≤ 30 ppm
Compuestos relacionados totales (TLC): ≤ 0,5 %
Sustancias positivas para ninhidrina (LC)(cualquier impureza positiva para la ninhidrina): ≤ 0,2 %
Sustancias positivas para ninhidrina (LC)(amonio (570 nm)): ≤ 0,2 %
Sustancias positivas para ninhidrina (LC)(impurezas totales): ≤ 1,0 %
Etanol (HS-GC): ≤ 3000 ppm
Otros disolventes residuales (ICH Q3C): excluidos por el proceso de fabricación
Cenizas sulfatadas (600 °C): ≤ 0,1 %
Pérdida por desecación (105 °C): ≤ 0,4 %
Endotoxinas bacterianas: ≤ 3,0 UI/g
Las especificaciones de impurezas elementales se han establecido considerando la ICH Q3D (Directriz de impurezas elementales). No es probable que los elementos de clase 1-3 estén presentes por encima del límite de la opción 1 de las ICH Q3D, salvo que se especifique y se indique (*).
Se ajusta a las Ph. Eur, BP. USP
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.