Documentos clave
1.09917
Supelco
Potassium iodate solution
c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Formulario:
liquid
Nombre del producto
Potassium iodate solution, for 1000 ml, c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acid-base reactions
concentración
1/60 M
técnicas
titration: suitable
pH
5.4 (20 °C in H2O)
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable