Documentos clave
1.09909
Supelco
Sodium thiosulfate solution
c(Na₂S₂O₃) = 0.01 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinónimos:
Antichlor
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
Sodium thiosulfate solution, for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0,01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Redox Reactions
concentración
0.01 M
técnicas
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
  • Combining the gold chloride and toluidine blue stains to investigate chick embryo neural tissue.: This study explores the use of sodium thiosulfate solution in combination with gold chloride and toluidine blue stains to enhance the visualization of neural tissues in chick embryos. The findings demonstrate that sodium thiosulfate plays a crucial role in the staining process, providing clearer and more detailed images of neural structures, which can be invaluable for further research in developmental biology and histology (Smit & Pretorius, 2007).
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable