Key Documents
1.09438
Supelco
Solución tampón
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Sinónimos:
Disolución tampón pH 10,00 (20°C) (ácido bórico/cloruro de potasio/hidróxido de sodio)
About This Item
UNSPSC Code:
12161705
NACRES:
NA.25
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
10.0 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución tampón de ácido bórico/cloruro de potasio/hidróxido de sodio se prepara gravimétricamente utilizando reactivos de gran calidad en agua de gran pureza. Se produce, calibra y certifica en un laboratorio registrado según las DIN EN ISO/IEC 17025. Su valor de pH de 10,00 a 20°C se analiza utilizando un electrodo de vidrio combinado siguiendo un método de calibración de 5 puntos, de acuerdo con la DIN 19268, contra patrones de referencia primarios certificados según la DIN 19266.
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
La disolución tampón encuentra su uso en varios procedimientos analíticos para calibrar, calificar y supervisar los instrumentos de medición del pH.
Features and Benefits
  • Disolución lista para usar disponible en una botella precintada y el innovador envase Titripac® para un conseguir impacto medioambiental positivo debido la reducción de la generación de residuos
  • Larga duración con una vida útil de 3 años
  • Acompañada de un certificado de análisis (CoA) detallado y específico de lote para una auditoría eficaz
  • Sometida a completos estudios de estabilidad de acuerdo con la Guía ISO 35
  • Medidos y cualificados en un laboratorio acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
  • Compatibles con los SRM del NIST y los patrones de referencia certificados primarios de PTB
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c