Key Documents
1.09271
Sigma-Aldrich
Disolución policromática de Papanicolaou 3b EA 31
for cytology
About This Item
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.77
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
5.0-5.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 17 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
General description
La disolución de Papanicolaou 3a disolución policromática EA 31 para citología es una disolución lista para usar utilizada para el diagnóstico celular en medicina humana y sirve para la investigación citológica de muestras de origen humano, por ejemplo, materiales de muestras ginecológicas y clinicotológicas. La técnica de Papanicolaou es el procedimiento de tinción más utilizado para las muestra citológicas y está indicada para la tinción de células exfoliativas en muestras citológicas. En el primer paso, los núcleos celulares se tiñen progresiva o regresivamente con una disolución de hematoxilina (disolución de hematoxilina modificada según Gill II, (referencia 1,05175), disolución de hematoxilina disolución de Papanicolaou 1a Harris, (referencia 1.09253) o disolución de Papanicolaou 1b, disolución de hematoxilina S, (referencia 1.09254). Los núcleos se tiñen de azul a violeta oscuro. En el método de tinción progresiva con hematoxilina, se lleva la tinción hasta el punto final, después del cual el portaobjetos se azulea en agua del grifo. Con el método regresivo, el material se sobretiñe y el exceso de la disolución de tinción se elimina con enjuagues ácidos, seguidos de la etapa de azulado. Las estructuras de los núcleos son más diferenciadas y más visibles con el método regresivo. La segunda etapa de la tinción es la tinción citoplasmática con la disolución naranja (disolución de Papanicolaou 2b Orange II (referencia 1.106887 o la disolución de Papanicolaou 2a Orange G (OG6), referencia 1.06888), en especial para la demostración de células maduras y queratinizadas. Las estructuras diana se tiñen de naranja en diferentes intensidades. En la tercera etapa de tinción se utiliza la denominada disolución policromada, una mezcla de eosina, SF verde claro y marrón Bismarck, disolución policromática de Papanicolaou 3a EA 31 (referencia 1.09271), la disolución policromática de Papanicolaou 3b EA 50 (referencia 1.09272), la disolución policromática de Papanicolaou 3c EA 65 referencia 1.09270) o la disolución policromática EA 65 de la solución de Papanicolaou 3d (referencia 1.09269). La disolución policromática se utiliza para demostrar la diferenciación de las células escamosas. La disolución 3a policromática EA 31 de Papanicolaou proporciona un resultado de tinción de azul verdoso a verde con material clínico.
La botella de 500 ml permite 1500 - 2000 tinciones. Este producto está registrado como producto para DIV con la marca CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Application
Se utiliza para demostrar la diferenciación de las células escamosas en la citología ginecológica
Analysis Note
Idoneidad para microscopia (frotis vaginales): pasa la prueba
Núcleos: de azul a violeta oscuro
Citoplasmas cianófilo: de azul verdoso a verde
Citoplasma eosinófilo: rosa
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C