Key Documents
1.06521
Supelco
Molibdato de sodio dihidratado
for analysis EMSURE®, ACS, Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Molibdato de sodio dihidratado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
241.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-551-7
NACRES:
NA.21
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
99.5-103.0% (precipitation titration)
form
crystals
potency
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
840 g/L
density
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
bulk density
1000‑1400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Puntos cuánticos de disulfuro de molibdeno fluorescente para la detección sensible de curcumina en muestras de alimentos a través del mecanismo FRET: en este estudio se explora el uso de molibdato de sodio dihidratado en la síntesis de puntos cuánticos de disulfuro de molibdeno. Estos puntos se aplican en un sensor basado en FRET para detectar curcumina en los alimentos, lo que ilustra un enfoque novedoso en la salubridad alimentaria y el control de la calidad (Wang S et al., 2024).
  • Síntesis y caracterización de polioxometalatos tipo Anderson-Evans, propiedades antibacterianas: el molibdato de sodio dihidratado se utiliza en la síntesis de polioxometalatos tipo Anderson-Evans. Esta investigación se centra en sus posibles aplicaciones antibacterianas, lo que contribuiría al desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos (Avci Özbek H, 2023).
  • Embellecimiento de nanoláminas de MoS(2) 2-D en dispositivos de rosca LOTO para mejorar la hidrofobicidad y la actividad antimicrobiana: en este innovador estudio, el molibdato de sodio dihidratado se emplea para mejorar las propiedades de las nanoláminas de MoS(2), demostrando su utilidad en la creación de superficies hidrófobas y antimicrobianas, que pueden tener diversas aplicaciones prácticas (Selvam GS et al., 2022).
Analysis Note
Valoración (valoración precipitativa): 99,5 – 103,0 %
Valor de pH (5 %; agua): 7,0 - 10,5
Cloruros (Cl): ≤ 0,005 %
Nitratos (NO₃): ≤ 0,005 %
Fosfatos, arsenatos, silicatos (como PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
NH₄ (Amonio): ≤ 0,001 %
Pb (plomo): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c